Merck
557471
Sigma-Aldrich
4-ニトロチオアニソール
96%
別名:
メチル-4-ニトロフェニルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4SCH3
CAS番号:
分子量:
169.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
66-69 °C (lit.)
68-72 °C (lit.)
SMILES記法
CSc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトン-d6溶液中の4-ニトロチオアニソールは、Csp2-S結合について、16.1±1.5kJ/molのように、2倍の回転障壁を示します。[1]4-ニトロチオアニソールは、硫化Pd/C触媒の存在下で水素付加を受けます。[2]
アプリケーション
4-ニトロチオアニソールは、4-ニトロチオアニソールスルホキシド[3]およびメチル4-ニトロフェニルスルホキシドの合成に使用できます。[4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
557471-5G:
557471-BULK:
557471-VAR:
557471-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Horseradish peroxidase-catalyzed two-electron oxidations. Oxidation of iodide, thioanisoles, and phenols at distinct sites.
Harris RZ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 268(3), 1637-1645 (1993)
Catalytic hydrogenation of sulfur-containing nitrobenzene over Pd/C catalysts: In situ sulfidation of Pd/C for the preparation of Pd x S y catalysts.
Zhang Q, et al.
Applied Catalysis A: General, 497, 17-21 (2015)
Photoelectrochemical reduction of meta-halonitrobenzenes and related species.
Robert AW and George WJ.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 8, 1673-1677 (1995)
The proximate coupling constant, 5 J (H, CH3), and the torsional mobility of the thiomethyl group in some thioanisole derivatives.
Schaefer T, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 69(4), 620-624 (1991)