Merck
557420
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO3
CAS番号:
分子量:
205.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
142-146 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C1CCN(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10-9(11(14)15)6-7-12(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,14,15)
InChI Key
KIXWRXJXMVUWCP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
557420-VAR:
557420-1G:
557420-BULK:
557420-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)