アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
207-211 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI Key
ZKNRUFWEZPGGQP-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
557412-1G:
557412-BULK:
557412-VAR:
557412-5G:
アクティブなフィルタ