Merck
557331
Sigma-Aldrich
3-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CC6H4CF3
CAS番号:
分子量:
170.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
密度
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10,11)12/h1,3-6H
InChI Key
PAHXLHWOHJTWRU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene may be used to synthesize:
  • 1-thioacetyl-4[3-trifluoromethyl-1-(ethynyl)phenyl]benzene
  • 4-{[4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl]methyl}benzoic acid
  • 4-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl}benzoic acid
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
557331-5G:
557331-BULK:
557331-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, structural analysis, and self-assembly of phenylene ethynylene oligomers and their F, CF3, and CH3 substituted derivatives.
Percec S, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42(3), 541-550 (2004)
Matthias Wrobel et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 1027-1036 (2012-09-29)
A series of substituted diaryltriazoles was prepared by a solid-phase-synthesis protocol using a modified Wang resin. The copper(I)- or ruthenium(II)-catalyzed 1,3-cycloaddition on the polymer bead allowed a rapid synthesis of the target compounds in a parallel fashion with in many