Merck
556912
Sigma-Aldrich
Isooctyl 3-mercaptopropionate
≥99%
別名:
Isooctyl β-mercaptopropionate, Isooctyl mercaptopropionate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥6,520
¥6,520
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥6,520
About This Item
化学式:
HS-CH2CH2COOC8H17
CAS番号:
分子量:
218.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥6,520
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
109-112 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C11H22O2S/c1-10(2)6-4-3-5-8-13-11(12)7-9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3
InChI Key
ZHUWXKIPGGZNJW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Polymerization modifier: crosslinking agent, chain transfer agent
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
556912-100G:
556912-1KG:
556912-BULK:
556912-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)