Merck
55665
Sigma-Aldrich
3,4-ジヒドロ-2H-ピラン-2-メタノール
≥98.5% (GC)
別名:
2-ヒドロキシメチル-3,4-ジヒドロ-2H-ピラン, 3,4-ジヒドロ-2H-ピラン-2-イルメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2
CAS番号:
分子量:
114.14
Beilstein:
107275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.5% (GC)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.479
bp
92-93 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC1CCC=CO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2
InChI Key
XMICBFRKICBBKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
アルコ-ルを穏やかに固定化および切断するためのポリマ-担持ジヒドロピランが得られます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
55665-25ML:
55665-5ML:
55665-VAR:
55665-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Facile Preparation of 2,6-Disubstituted Purines Using Solid-Phase Chemistry.
David A. Nugiel et al.
The Journal of organic chemistry, 62(1), 201-203 (1997-01-10)
Preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols.
L.A. Thompson et al.
Tetrahedron Letters, 35, 9333-9333 (1994)