Merck
556319
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)CH2Br
CAS番号:
分子量:
223.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.566 (lit.)
bp
65-66 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.654 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(Cl)c(CBr)c1
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-3-6(10)1-2-7(5)9/h1-3H,4H2
InChI Key
AUVLFQDKJFSFIX-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide can be obtained by reacting 2-chloro-5-fluorotoluene with N-bromosuccinimide.[1]
アプリケーション
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide may be used to synthesize 2-chloro-5-fluorobenzaldehyde.[1]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.0 °F - closed cup
引火点(℃)
17.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
556319-VAR:
556319-1G:
556319-10G:
556319-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An Unusual Fluorine Atom Rearrangement in the Photocyclization of 1-Fluoro[ 5]helicenes.
Mallory FB and Mallory CW.
The Journal of Organic Chemistry, 48(4), 526-526 (1983)