Merck
556254
Sigma-Aldrich
29H,31H-フタロシアニン
β-modification, Dye content ~99 %
別名:
χ-Phthalocyanine, Phthalocyanine, Tetrabenzoporphyrazine, Tetrabenzotetraazaporphine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H18N8
CAS番号:
分子量:
514.54
Beilstein:
378323
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
組成
Dye content, ~99%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
λmax
699 nm
SMILES記法
c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7ccccc67)c8ccccc58)c9ccccc49)c2c1
InChI
1S/C32H18N8/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25/h1-16H,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
InChI Key
IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
556254-1G:
556254-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)