Merck
55624
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ-3-メチルブチロニトリル
≥97.0% (GC)
別名:
β-ヒドロキシイソバレロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥32,100
50 ML
¥121,000
¥32,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥32,100
50 ML
¥121,000
About This Item
化学式:
HOC(CH3)2CH2CN
CAS番号:
分子量:
99.13
Beilstein:
1738209
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥32,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.430
bp
114-116 °C/30 mmHg (lit.)
密度
0.959 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(O)CC#N
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2,7)3-4-6/h7H,3H2,1-2H3
InChI Key
CWPMDJFBWQJRGT-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Hydroxy-3-methylbutyronitrile is a β-hydroxynitrile. It undergoes thermal degradation in gas phase via a six-membered cyclic transition state.[1] 3-Hydroxy-3-methylbutyronitrile can be synthesized from 2-hydroxy-2-methyl-1-bromopropane.[2]
アプリケーション
3-Hydroxy-3-methylbutyronitrile may be used to synthesize 1,1-dimethylcyanoethyl bromoacetate.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
55624-VAR:
55624-50ML:4548173169736
55624-10ML:4548173169729
55624-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elimination kinetics of β-hydroxynitriles in the gas phase.
Chuchani G, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 12, 19-23 (1999)
Douglas J Dellinger et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(4), 940-950 (2003-01-23)
Phosphonoacetate and thiophosphonoacetate oligodeoxynucleotides were prepared via a solid-phase synthesis strategy. Under Reformatsky reaction conditions, novel esterified acetic acid phosphinodiamidites were synthesized and condensed with appropriately protected 5'-O-(4, 4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxynucleosides to yield 3'-O-phosphinoamidite reactive monomers. These synthons when activated with tetrazole
Theoretical study of the thermolysis reaction of β-hydroxynitriles in the gas phase.
Chamorro E, et al.
International Journal of Quantum Chemistry, 91(5), 618-625 (2003)