Merck
555649
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリクロロベンゼンスルホニルクロリド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3C6H2SO2Cl
CAS番号:
分子量:
279.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
形状
solid
mp
44-48 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cc(Cl)c(c(Cl)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl4O2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H
InChI Key
WHJAQKAAIOHCGN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize 2,4,6-trichlorothiophenol and N-(2-hydroxymethylphenyl)-2,4,6-trichlorobenzenesulfonamide.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
555649-VAR:
555649-5G:
555649-BULK:
555649-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of novel nitrogen-containing ligands for the enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes.
Fonseca MH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(14), 1989-1994 (2003)
Quantitative structure-activity analysis in dihydropteroate synthase inhibition of sulfones. Comparison with sulfanilamides.
De Benedetti PG, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 30(3), 459-464 (1987)