Merck
555606
Sigma-Aldrich
4-Dimethylamino-2-nitrobenzaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H3(NO2)CHO
CAS番号:
分子量:
194.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
117 °C (dec.) (lit.)
官能基
aldehyde
amine
nitro
SMILES記法
CN(C)c1ccc(C=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c1-10(2)8-4-3-7(6-12)9(5-8)11(13)14/h3-6H,1-2H3
InChI Key
DHLFXZQEAWYQLC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Dimethylamino-2-nitrobenzaldehyde may be used to synthesize the following substituted 4-(dimethylamino)-6-nitrobenzaldehydes:
  • 5-chloro-4-(dimethylamino)-2-nitrobenzaldehyde
  • 3-chloro-4-(dimethylamino)-2-nitrobenzaldehyde
  • 3,5-dichloro-4-(dimethylamino)-6-nitrobenzaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
555606-VAR:
555606-BULK:
555606-1G:
555606-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The preparation of N-acylbenzotriazoles from aldehydes.
Katritzky AR, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 14, 131-139 (2003)