Merck
555401
Sigma-Aldrich
イソフタル酸モノメチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CO2H)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
194-196 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ポリマ-フィルム合成に用いられます[1]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
555401-BULK:
555401-5G:
555401-VAR:
555401-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42, 1668-1681 (2004)