Merck
555363
Sigma-Aldrich
重水素化リチウム
98 atom % D
別名:
水素化リチウム-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiD
CAS番号:
分子量:
8.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Li][2H]
InChI
1S/Li.H/i;1+1
InChI Key
SIAPCJWMELPYOE-IEOVAKBOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
重水素化リチウム(LiD)は、安定同位体化合物で、高融点, 低密度、高重水素濃度、および真空中・不活性ガス内での非常に優れた熱安定性により、重水素貯蔵およびエネルギー貯蔵アプリケーションに一般的に使用されます。有機重水素化物、重水素化溶媒、および重水素化ポリマーの合成原料候補としても使用できます。
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
555363-BULK:
555363-VAR:
555363-10G:4548174003626
555363-1G:4548174003633
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lattice dynamics of lithium hydride and lithium deuteride: effect of long-range three-body forces
Laplaze D
Journal of Physics C: Solid State Physics, 10(18), 3499-3499 (1977)
Effect of air humidity on microstructure and phase composition of lithium deuteride corrosion products
L Xiaobo and L Jiping
Corrosion Science, 115, 129-134 (2017)