Merck
555037
Sigma-Aldrich
Poly[2,5-bisoctyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
溶解性
chloroform: soluble 2 wt. %
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
methanol: insoluble
蛍光検出
λex 479 nm; λem 548 nm in chloroform
SMILES記法
CCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCC)c(C=C)c1
詳細
発光ポリマーです。 トルエン、キシレン、THF、クロロホルム、クロロベンゼン、およびシクロヘキサノンに可溶です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
555037-BULK:
555037-1G:
555037-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)