Merck
554464
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1,1,3-triphenyl-1-propanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
CAS番号:
分子量:
303.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −83°, c = 1 in chloroform
mp
139-144 °C (lit.)
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21NO/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(23,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20,23H,16,22H2/t20-/m0/s1
InChI Key
KBXBDYRXZGBOIH-FQEVSTJZSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
554464-BULK:
554464-1G:
554464-VAR:
554464-5G:
試験成績書(COA)