Merck
554308
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリメチルフェニルアセトニトリル
97%
別名:
メシチルアセトニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2CH2CN
CAS番号:
分子量:
159.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
76-80 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
Cc1cc(C)c(CC#N)c(C)c1
InChI
1S/C11H13N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile is formed as an intermediate during the synthesis of mesitylacetic acid.[1]
アプリケーション
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile (Mesitylacetonitrile) may be used in the preparation of 2,4,6-trimethyl-,9-phenethylamine hydrochloride.[2] It may also be employed in the synthesis of the following compounds:[3]
  • ethyl mesitylacetate
  • α-mesitylacetoacetonitrile
  • mesitylacetone
  • β-hydroxy-a-mesitylacrylonitrile
  • α-mesitylpropionic acid
  • α-mesityl-8-phenylpropionitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
554308-BULK:
554308-1G:4548173169378
554308-5G:4548173169385
554308-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A synthesis of α-mesitylpropiomesitylene.
Fuson RC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 9(2), 187-192 (1944)
Mescaline analogs. Iii. 2, 4, 6-trialkyl-and 3, 4-dihydroxy-5-methoxy-β-phenethylamines.
Benington F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 20(9), 187-192 (1944)
Mesitylacetic acid.
Fuson RC and Rabjohn N.
Organic Syntheses, 69-69 (1955)