Merck
554111
Sigma-Aldrich
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
247.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(Br)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-5-4-6(10)8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
HKCQJLVIFMFOTG-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene can be prepared from 1,2,3-(trimethoxy)benzene via bromination.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
554111-1G:
554111-5G:
554111-BULK:
554111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemo-and Regioselective Bromination of Aromatic Compounds in the Presence of ?-picolinium Bromochromate (?-PBC)/CH.
Mahmoodi NO, et al.
Orient. J. Chem., 27(2), 429-434 (2011)