Merck
552445
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(I)COCl
CAS番号:
分子量:
284.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5910 (lit.)
密度
1.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(I)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClFIO/c8-7(11)6-4(9)2-1-3-5(6)10/h1-3H
InChI Key
KUULKUHCAMRGCF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
552445-BULK:
552445-5G:4548173994840
552445-VAR:
552445-1G:
試験成績書(COA)