Merck
552291
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-methylene-1-phenylindoline
別名:
Phenyl Fischer Base
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17N
CAS番号:
分子量:
235.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.6100 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1(C)C(=C)N(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H17N/c1-13-17(2,3)15-11-7-8-12-16(15)18(13)14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,1H2,2-3H3
InChI Key
USVYORQGMLXJTN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Used in the preparation of photochromic spiropyrans by reaction with substituted salicylaldehydes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
552291-VAR:
552291-BULK:
552291-1G:
552291-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)