Merck
161810
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline
technical grade, 95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14ClN
CAS番号:
分子量:
207.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.594 (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
CN1C(=C)C(C)(C)c2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C12H14ClN/c1-8-12(2,3)10-7-9(13)5-6-11(10)14(8)4/h5-7H,1H2,2-4H3
InChI Key
VDMXGJJMPKAYQP-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Chloro-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline undergoes regiospecific 1,3-dipolar cycloaddition reaction with arylnitriloxydes and N-phenylarylnitrilimines[1].
アプリケーション
5-Chloro-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline was used in the synthesis of 5′,6-dichloro-1′,3′,3′-trimethyl­spiro­[2H-1-benzopyran-2,2′-indoline][2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
161810-VAR:
161810-25G:
161810-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Naoual Laghrib et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 2), o374-o374 (2009-01-01)
Two diastereoisomers of the title compound, C(25)H(26)N(2)O, have been prepared by cyclo-addition between 1,3,3-trimethyl-2-methyl-eneindoline and C-phenyl-N-phenyl-nitrone. The stereochemistry of the major diastereoisomer, viz. S,R/R,S, is confirmed by the X-ray analysis. The oxazole and the pyrole rings have envelope conformations. The
Nameer Alhashimy et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 8), o1430-o1431 (2008-01-01)
In the crystal structure of the title compound, C(19)H(17)Cl(2)NO, the indoline and benzopyran ring systems are approximately perpendicular to each other. The indoline ring is in an envelope conformation with the spiro C atom as the flap. The N atom