Merck
552267
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2CHOC6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
242.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
密度
1.523 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)Oc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClF2O3S/c8-14(11,12)6-3-1-5(2-4-6)13-7(9)10/h1-4,7H
InChI Key
ANZLDHZFNLCQAS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F - closed cup
引火点(℃)
93.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
552267-1G:
552267-BULK:
552267-5G:
552267-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)