Merck
552232
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3SO2Cl
CAS番号:
分子量:
236.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
112-116 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO4S/c1-12-6-3-4-7(13-2)8(5-6)14(9,10)11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
SHELADVIRCCTFN-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride can be prepared from 2,5-dimethoxybenzenesulfonic acid.1 It can also be obtained from the reaction between chlorosulfonic acid and 1,4-dimethoxybenzene.2
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
552232-BULK:
552232-5G:
552232-25G:
552232-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Chemistry of Thioether-Substituted Hydroquinones and Quinones. III. An Unexpected Rearrangement of a Heterocyclic Group.
Chapman DD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(5), 1520-1523 (1965)