Merck
551198
Sigma-Aldrich
1-(4-Methylphenyl)-3-buten-1-ol
97%
別名:
1-p-Tolyl-but-3-en-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH(OH)CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5270 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(O)CC=C
InChI
1S/C11H14O/c1-3-4-11(12)10-7-5-9(2)6-8-10/h3,5-8,11-12H,1,4H2,2H3
InChI Key
RCKGDEZXTBRGHR-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-(4-Methylphenyl)-3-buten-1-ol (1-p-tolyl-but-3-en-1-ol) is a homoallylic alcohol derivative. It can be prepared by the allylation of 4-methylbenzaldehyde using potassium allyltrifluoroborate in the presence of 18-crown-6.[1] It can undergo Prins cyclization with in the presence of cellulose-sulfonic acid to form the corresponding tetrahydropyran-4-ol.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
551198-1G:
551198-VAR:
551198-5G:
551198-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cellulose-SO3H as a recyclable catalyst for the synthesis of tetrahydropyranols via Prins cyclization.
Reddy BVS, et al.
Tetrahedron Letters, 51(50), 6511-6515 (2010)
Fernanda C G Barbosa et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(12), 14099-14110 (2012-11-30)
An efficient method for the allylation of aldehydes containing a broad range of functional groups using potassium allyltrifluoroborate is described. The reaction utilizes a catalytic amount of 18-C-6 in biphasic media under open atmosphere and room temperature to provide the