Merck
55087
Sigma-Aldrich
8-ヒドロキシ-2-キノリンカルボニトリル
≥98.0% (GC)
別名:
8-ヒドロキシキナルドニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6N2O
CAS番号:
分子量:
170.17
Beilstein:
473250
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
官能基
nitrile
SMILES記法
Oc1cccc2ccc(nc12)C#N
InChI
1S/C10H6N2O/c11-6-8-5-4-7-2-1-3-9(13)10(7)12-8/h1-5,13H
InChI Key
KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
8-Hydroxy-2-quinolinecarbonitrile may be used in the preparation of 8-hydroxy-2-quinolinemethylamine, a reagent to generate peptoid oligomers.
その他情報
キレ-ト剤を合成するためのビルディングブロックです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
55087-BULK-F:
55087-5G-F:4548173169071
55087-VAR-F:
55087-1G-F:4548173169064
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heterocyclic amines for the construction of peptoid oligomers bearing multi-dentate ligands.
Maayan G, et al.
Tetrahedron Letters, 49(2), 335-338 (2008)
C. Moberg et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 810-810 (1988)
Vladimir Majerciak et al.
Journal of virology, 93(2) (2018-10-26)
Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous human pathogen associated with Burkitt's lymphoma and nasopharyngeal carcinoma. Although the EBV genome harbors more than a hundred genes, a full transcription map with EBV polyadenylation profiles remains unknown. To elucidate the 3' ends