Merck
550582
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-(3-methyl-4-nitrobenzyl)-L-histidine methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26N4O6
CAS番号:
分子量:
418.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
不純物
≤3 wt. % tert-butyl methyl ether
mp
92-104 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)[C@H](Cc1cn(Cc2ccc(c(C)c2)[N+]([O-])=O)cn1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H26N4O6/c1-13-8-14(6-7-17(13)24(27)28)10-23-11-15(21-12-23)9-16(18(25)29-5)22-19(26)30-20(2,3)4/h6-8,11-12,16H,9-10H2,1-5H3,(H,22,26)/t16-/m0/s1
InChI Key
QICAMETZWUJWGH-INIZCTEOSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
550582-1G:
550582-BULK:
550582-VAR:
550582-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)