Merck
550515
Sigma-Aldrich
3-オキソ-1-シクロヘキサンカルボン酸
93%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H9(O)CO2H
CAS番号:
分子量:
142.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
93%
SMILES記法
OC(=O)C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI Key
WATQNARHYZXAGY-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic acid is a cyclic keto acid that can be prepared starting from 2-acetoxy-1,4-ethoxycarbonylcyclohex-1-ne.
アプリケーション
3-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic acid (3-oxocyclohexanecarboxylic acid) may be used in the preparation of 9-(4-chlorobenzoyl)-6-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-2-carboxylic acid by reacting with 4-chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzohydrazide hydrochloride via Fischer indolization.
法的情報
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
550515-BULK:
550515-1G:
550515-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2,3-Donor-Acceptor-Substituted 1,3-Butadienes. Synthesis by SO2-extrusion from 3-sulfolenes and diels-alder reactions.
Hoffmann R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 336(4), 343-349 (1994)
Development of potent and selective indomethacin analogues for the inhibition of AKR1C3 (type 5 17?-hydroxysteroid dehydrogenase/prostaglandin F synthase) in castrate-resistant prostate cancer.
Liedtke AJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 56(6), 2429-2446 (2013)