Merck
548677
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H3SO2Cl
CAS番号:
分子量:
334.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
InChI Key
OMOXIKAWVFDFNX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
548677-5G:
548677-VAR:
548677-BULK:
548677-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)