Merck
548286
Sigma-Aldrich
6-[(2-Hydroxyethyl)sulfonyl]benzoxazol-2-(3H)-one
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO5S
CAS番号:
分子量:
243.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
207-210 °C (lit.)
SMILES記法
OCCS(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H9NO5S/c11-3-4-16(13,14)6-1-2-7-8(5-6)15-9(12)10-7/h1-2,5,11H,3-4H2,(H,10,12)
InChI Key
NLKFSULXKPSHMS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
548286-BULK:
548286-5G:
548286-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)