Merck
547891
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-6-メトキシ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
170.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
89-93 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
XLNQGZLCGVLNMF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid may be used as a starting material in the three-step synthesis of dihydro-0-methylsterigmatocystin, a natural mycotoxin.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
547891-BULK:
547891-1G:
547891-5G:
547891-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A complex induced proximity effect in the anionic Fries rearrangement of o-iodophenyl benzoates: synthesis of dihydro-O-methylsterigmatocystin and other xanthones.
Horne S and Rodrigo R.
The Journal of Organic Chemistry, 55(15), 4520-4522 (1990)