Merck
547409
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-CHO(ベンズアルデヒド)樹脂
50-100 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
4-Benzyloxybenzaldehyde, polymer-bound, Aldehyde, polymer-bound, Wang aldehyde resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
製品種目
StratoSpheres
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
標識化の程度
3.0 mmol/g loading
粒径
50-100 mesh
官能基
aldehyde
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.[H]C(=O)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
547409-25G:
547409-BULK:
547409-VAR:
547409-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)