Merck
547212
Sigma-Aldrich
cis-7-デセナール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH=CH(CH2)5CHO
CAS番号:
分子量:
154.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC\C=C/CCCCCC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h3-4,10H,2,5-9H2,1H3/b4-3-
InChI Key
UZFFFFWQKMPLAC-ARJAWSKDSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.1 °F - closed cup
引火点(℃)
25.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
547212-VAR:
547212-BULK:
547212-5G:
547212-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)