Merck
547158
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadienyl acetate
97%
別名:
ソルビルアセテート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH=CH)2CH2OC(O)CH3
CAS番号:
分子量:
140.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+,6-5+
InChI Key
PXVKYPFROMBALG-VNKDHWASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.9 °F - closed cup
引火点(℃)
83.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
547158-25G:
547158-BULK:
547158-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)