Merck
546402
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′,5′-dimethylacetophenone
97%
別名:
1-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)ethanone, 3′,5′-Dimethyl-4′-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2,6-dimethylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H2(OH)COCH3
CAS番号:
分子量:
164.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
97%
mp
151-155 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-9(8(3)11)5-7(2)10(6)12/h4-5,12H,1-3H3
InChI Key
MUWPKXVVEOGKNO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
546402-VAR:
546402-25G:
546402-BULK:
546402-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)