Merck
546038
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-ヒドロキシ-6-トリフルオロメチルピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4F3N3O
CAS番号:
分子量:
179.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
289.5-293.5 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1nc(O)cc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F3N3O/c6-5(7,8)2-1-3(12)11-4(9)10-2/h1H,(H3,9,10,11,12)
InChI Key
ZEPSVMLZBXDPGU-UHFFFAOYSA-N
詳細
Optimized molecular geometry, force constants and vibrational frequencies of 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine (AHFMP) have been evaluated by density functional theory (DFT).[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
546038-BULK:
546038-VAR:
546038-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simulation of IR and Raman spectral based on scaled DFT force fields: a case study of 2-amino 4-hydroxy 6-trifluoromethylpyrimidine, with emphasis on band assignment.
Krishnakumar, V., and N. Prabavathi.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 71(2), 449-457 (2008)