Merck
546011
Sigma-Aldrich
6-(トリフルオロメチル)ウラシル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3F3N2O2
CAS番号:
分子量:
180.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-3(11)10-4(12)9-2/h1H,(H2,9,10,11,12)
InChI Key
IROWWTVZNHKLLE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
546011-VAR:
546011-5G:
546011-BULK:
546011-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)