Merck
545392
Sigma-Aldrich
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol
98%
別名:
2,7-Di-tert-butylfluorenylmethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28O
CAS番号:
分子量:
308.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
119-121 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc-2c(c1)C(CO)c3cc(ccc-23)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28O/c1-21(2,3)14-7-9-16-17-10-8-15(22(4,5)6)12-19(17)20(13-23)18(16)11-14/h7-12,20,23H,13H2,1-6H3
InChI Key
HMVSJFHAWQHGEQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol is a fluorene derivative that can be prepared from 2,7-di-tert-butylfluorene.
アプリケーション
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol may be used to synthesize 2,7-di-tert-butyl-9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
545392-1G:
545392-VAR:
545392-BULK:
545392-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fmoc: a more soluble analogue of the 9-fluorenylmethoxycarbonyl protecting group.
K D Stigers et al.
The Journal of organic chemistry, 65(12), 3858-3860 (2000-06-24)