表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥192,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C32H42N8O5S2 · 2C2HF3O2 · xH2O
分子量:
910.90 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
¥192,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
Biochem/physiol Actions
Potent, orally active, non-peptide B2 bradykinin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| solubility H2O: >40 mg/mL | solubility DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility deionized water: ≥5 mg/mL |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B1680-25MG: + B1680-5MG: + B1680-VAR: + B1680-BULK:
jan