Merck
544957
Sigma-Aldrich
Zinc oxalate hydrate
≥99.99% trace metals basis
別名:
Zinc oxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnC2O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
153.41 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.99% trace metals basis
フォーム:
chunks
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
chunks
不純物
≤100 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
O.O=C1O[Zn]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.H2O.Zn/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);1H2;/q;;+2/p-2
InChI Key
OUWKZEXFOTWFDX-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
544957-5G:4548173168517
544957-BULK:
544957-VAR:
544957-25G:4548173168500
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)