Merck
544639
Sigma-Aldrich
メタンスルホニルアセトン
97%
別名:
1-(メチルスルホニル)-2-プロパノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥13,800
¥13,800
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥13,800
About This Item
化学式:
CH3C(O)CH2SO2CH3
CAS番号:
分子量:
136.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,800
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
mp
48-52 °C (lit.)
官能基
ketone
sulfone
SMILES記法
CC(=O)CS(C)(=O)=O
InChI
1S/C4H8O3S/c1-4(5)3-8(2,6)7/h3H2,1-2H3
InChI Key
NWEYGXQKFVGUFR-UHFFFAOYSA-N
詳細
Methanesulfonylacetone is a sulfonyl group-containing active methylene compound. It can react with Baylis–Hillman acetates in dimethylformamide/potassium carbonate system to form ortho-hydroxyacetophenone derivatives.[1]
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • キラル環状ケトンの立体選択的調製
  • 多置換ピリジンの調製
  • アルデヒドとアミノアゾールの多成分環化縮合
  • 金触媒によるFriedlander環化縮合反応
  • ラジカルホモアリル化反応
Methanesulfonylacetone may be used in the preparation of 6-bromo-3-methanesulfonyl-2-methyl-quinolin-4-ol.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
544639-10G:
544639-BULK:
544639-VAR:
544639-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of ortho-hydroxyacetophenone derivatives from Baylis?Hillman acetates.
Kim JN, et al.
Tetrahedron Letters, 43(37), 6597-6600 (2007)
New vistas in quinoline synthesis.
Atechian S, et al.
Tetrahedron, 63(13), 2811-2823 (2007)