Merck
544434
Sigma-Aldrich
2-クロロトリチル-N-Fmoc-ヒドロキシルアミン、ポリマー結合
100-200 mesh, extent of labeling: 0.6-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
N-Fmoc-O-(2-クロロトリチル)ヒドロキシルアミンポリマー結合, N-Fmoc-ヒドロキシルアミン2-クロロトリチルアミンレジン, O-(2-クロロトリチル)-N-Fmoc-ヒドロキシルアミンポリマー結合, [α-(Fmoc-アミノオキシ)-α-フェニル-2-クロロベンジル]ポリスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.6-1.5 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
官能基
Fmoc
SMILES記法
P=S.Cc1ccc(cc1)C(ONC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)(c5ccccc5)c6ccccc6Cl
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
544434-5G:
544434-1G:
544434-VAR:
544434-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)