Merck
543764
Sigma-Aldrich
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5FO4
CAS番号:
分子量:
208.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
257-259 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C10H5FO4/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(12)4-9(15-8)10(13)14/h1-4H,(H,13,14)
InChI Key
JZJYDFADRMBXAW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid may be used as a matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) matrix for the trace analysis of areca alkaloids in human plasma.]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
543764-VAR:
543764-BULK:
543764-5G:
543764-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new matrix for analyzing low molecular mass compounds and its application for determination of carcinogenic areca alkaloids by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry.
Feng CH and Lu CH.
Analytica Chimica Acta, 649(2), 230-235 (2009)