Merck
543217
Sigma-Aldrich
N-Z-L-アラニノール
98%
別名:
(S)-(2-ヒドロキシ-1-メチルエチル)カルバミン酸ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2O2CNHCH(CH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −8.0, c = 2% in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
81-84 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C[C@@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-9(7-13)12-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14)/t9-/m0/s1
InChI Key
AFPHMHSLDRPUSM-VIFPVBQESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
543217-5G:
543217-1G:
543217-BULK:
543217-VAR:
試験成績書(COA)