Merck
543160
Sigma-Aldrich
1-Acetoxy-4-diethylamino-2-butyne
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3CCO2CH2C≡CCH2N(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
183.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
密度
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)CC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C10H17NO2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9-13-10(3)12/h4-5,8-9H2,1-3H3
InChI Key
AQEDWWHCJSXKHP-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Acetoxy-4-diethylamino-2-butyne [4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl acetate] can be obtained by employing propargyl alcohol and bisamine as starting reactants.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.9 °F - closed cup
引火点(℃)
103.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
543160-BULK:
543160-VAR:
543160-5G:
543160-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aminomethylation of acetylene alcohols and their esters with gem-diamines catalyzed by complexes of d-transition and rare-earth metals
Shaibakova MG, et al.
Russ. J. Org. Chem., 47.2, 161-167 (2011)