Merck
542911
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-ブロモ-3-ヒドロキシ酪酸エチル
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥17,500
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,500
About This Item
化学式:
BrCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
211.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
光学活性
[α]20/D +10°, neat
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
hydroxyl
SMILES記法
CCOC(=O)C[C@@H](O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI Key
AIZRKZQHJNWBEI-RXMQYKEDSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
542911-VAR:
542911-1G:
542911-BULK:
542911-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)