Merck
542784
Sigma-Aldrich
3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2CHOC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
189.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
240-242 °C (lit.)
密度
1.391 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(OC(F)F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-2-5(4-6)10(11)12/h1-4,7H
InChI Key
NYVCZALWNPMMSQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
542784-VAR:
542784-25G:
542784-5G:
542784-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)