Merck
542482
Sigma-Aldrich
2-Butoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4OCH2CH2CH2CH3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
194.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-2-3-8-14-10-7-5-4-6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,2-3,8H2,1H3
InChI Key
NNZPYUBZXKOFHS-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物を含有します。
アプリケーション
  • 薬理学的および生物学的に活性をもつ可能性があるホルモン感受性リパーゼインヒビター
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
542482-VAR:
542482-10G:
542482-BULK:
542482-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)