Merck
542202
Sigma-Aldrich
2-ビフェニルボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
198.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
mp
167-172 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14-15H
InChI Key
HYCYKHYFIWHGEX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • アリールハライド、ジブロモビニル前駆体、アルケニルのトシル化物とメシル化物、およびキノリンカルボン酸との鈴木宮浦クロスカップリング反応
  • キラルなテトラリン合成の分子内フリーデル・クラフツアルキル化
  • フェノールへの水酸化
  • アルキンとの酸化的カップリング
パラジウム触媒による酢酸ベンジル類とのクロスカップリング反応でジアリ-ルメタンを生じる基質です。
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
542202-VAR:
542202-5G:
542202-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chuei Wakasugi et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(24), 5449-5458 (2020-02-23)
Transition-metal complexes bearing biaryl-2,2'-diyl ligands tend to show intense luminescence. However, difficulties in synthesis have prevented their further functionalization and practical applications. Herein, a series of platinum(II) complexes bearing biaryl-2,2'-diyl ligands, which have never been prepared in air, were synthesized
Dongxue Han et al.
Nature communications, 11(1), 5659-5659 (2020-11-11)
Chiral optical materials based on circularly polarized luminescence (CPL) have emerged rapidly due to their feasible applications in diverse fields of research. However, limited to the small luminescence dissymmetry factor (glum), real application examples have rarely been reported. Here, we
Ryoichi Kuwano et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (47), 5899-5901 (2005-12-01)
Benzylic acetates reacted with arylboronic acids in the presence of a DPEphos-[Pd(eta3-C3H5)Cl]2 catalyst when tert-amyl alcohol was used as a solvent, and the catalytic cross-couplings produced diarylmethanes in high yields (up to 94% isolated yield).