Merck
542199
Sigma-Aldrich
3-ビフェニルボロン酸
≥95%
別名:
(3-フェニルフェニル)ボロン酸, 3-(ジヒドロキシボリル)-1,1'-ビフェニル, 3-フェニルベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
198.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
mp
193-198 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14-15H
InChI Key
GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ボロン酸アシスト蛍光化学センサーとして使用する生理活性試薬
脂肪酸アミド加水分解酵素阻害剤としての生理活性の評価
以下に関わる反応物質です。
  • シアン酸 カリウム、キノン、またはフルオラス標識N-ヒドロキシフタルイミドとのカップリング
  • 電子欠損複素環の直接C-Hアリール化
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
542199-BULK:
542199-5G:
542199-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)