Merck
542172
Sigma-Aldrich
4-クロロ-3-メトキシ-2-メチルピリジン N-オキシド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8ClNO2
CAS番号:
分子量:
173.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
96-100 °C (lit.)
SMILES記法
COc1c(C)[n+]([O-])ccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClNO2/c1-5-7(11-2)6(8)3-4-9(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI Key
TWXMQDRFBLSXFN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
542172-BULK:
542172-25G:
542172-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)