Merck
542016
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(O)C6H3(Br)OH
CAS番号:
分子量:
277.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
111-114 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
InChI Key
IVIICRNXAGUXLR-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone (HBBP) can be synthesized by employing p-bromophenyl benzoate as a starting material.
アプリケーション
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone may be used:
  • As a raw material for the synthesis of various monocondensed Schiff bases.
  • In the preparation of 4-bromo-2-{a-[1-(2-thienyl) benzimidazol-2-yl] benzyl} phenol.
  • As a reactant in the synthesis of 4-bromo-2-{[2-(2-hydroxybenzylideneamino)phenylimino] phenylmethyl} phenol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
542016-VAR:
542016-5G:
542016-25G:
542016-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)(phenyl) methanone.
Yang FK, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 64(10), o1873-o1873 (2008)
4-Bromo-2-{a-[1-(2-thienyl) benzimidazol-2-yl] benzyl} phenol.
Yang FK, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 63(6), o3041-o3041 (2007)
4-Bromo-2-{[2-(2-hydroxybenzylideneamino) phenylimino] phenylmethyl} phenol.
Yang FK, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 63(12), o4608-o4608 (2007)